Merck
APO414282209
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-5-iodophenylacetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.94
Numer MDL:
Iupac Name
(2-bromo-5-iodophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H6BrIO2/c9-7-2-1-6(10)3-5(7)4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
Klucz InChI
WHMODYPOLXKNLQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-iodophenylacetic-acid
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-iodophenylacetic-acid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)