Merck
APO414281869
Apollo Scientific Ltd
Tetrahydro-2H-pyran-4-yl methanesulphonate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.22
Numer MDL:
bp
46-48
Iupac Name
tetrahydro-2H-pyran-4-yl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C6H12O4S/c1-11(7,8)10-6-2-4-9-5-3-6/h6H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
GSEZHCLWHDZJAB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/tetrahydro-2h-pyran-4-yl-methanesulphonate
Boiling point
46-48
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/tetrahydro-2h-pyran-4-yl-methanesulphonate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)