Merck
APO414281858
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 4-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.71
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
ethyl 4-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H9ClO2S/c1-2-14-11(13)10-6-7-8(12)4-3-5-9(7)15-10/h3-6H,2H2,1H3
Klucz InChI
FKFLOHDQWJVBQW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-4-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylate
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-4-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)