Merck
APO414279865
Apollo Scientific Ltd
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.24
Numer MDL:
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H10OS/c10-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-8/h5-6H,1-4H2
Klucz InChI
YLGIEQLKBWKRRT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4567-tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4567-tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)