Merck
APO414279049
Apollo Scientific Ltd
[3-(Pyridin-2-yloxy)phenyl]methanol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.22
Numer MDL:
bp
56-59
Iupac Name
[3-(2-pyridinyloxy)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C12H11NO2/c14-9-10-4-3-5-11(8-10)15-12-6-1-2-7-13-12/h1-8,14H,9H2
Klucz InChI
BXCKKTGCZQDZBY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-pyridin-2-yloxyphenylmethanol
Boiling point
56-59
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-pyridin-2-yloxyphenylmethanol
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)