Merck
APO414278936
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 3-amino-5-iodo-1-benzothiophene-2-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
347.18
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 3-amino-5-iodo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H10INO2S/c1-2-15-11(14)10-9(13)7-5-6(12)3-4-8(7)16-10/h3-5H,2,13H2,1H3
Klucz InChI
HWNACMRSZUBLCF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-3-amino-5-iodo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-3-amino-5-iodo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)