Merck
APO414278595
Apollo Scientific Ltd
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.14
Numer MDL:
Iupac Name
2-methyl-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C7H7F3N2/c1-4-5(11)2-3-6(12-4)7(8,9)10/h2-3H,11H2,1H3
Klucz InChI
FUJKUIAVFVGTGS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methyl-6-trifluoromethylpyridin-3-amine
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methyl-6-trifluoromethylpyridin-3-amine
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)