Merck
AOBH9A1B2A0B
AOBChem
2-(Methylsulfonyl)pyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.19
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-(methylsulfonyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H7NO2S/c1-10(8,9)6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3
Klucz InChI
PCLKVJBRTCQNDU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/2-methylsulfonyl-pyridine-223254.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/223254.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)