Merck
AOBH99104101
AOBChem
4-Bromo-5-iodo-1-methyl-1H-pyrazole
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.9
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-bromo-5-iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C4H4BrIN2/c1-8-4(6)3(5)2-7-8/h2H,1H3
Klucz InChI
CBDGEVUWTIOTOH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-5-iodo-1-methyl-1h-pyrazole-78190.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/78190.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)