Merck
AOBH990FF75F
AOBChem
2,3-Dichloro-4-isopropoxyphenylboronic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.9
Numer MDL:
Iupac Name
2,3-dichloro-4-isopropoxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H11BCl2O3/c1-5(2)15-7-4-3-6(10(13)14)8(11)9(7)12/h3-5,13-14H,1-2H3
Klucz InChI
BZPJKRLRJCMROZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-3-dichloro-4-isopropoxyphenylboronic-acid-40922.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/40922.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)