Merck
AOBH990FEFC3
AOBChem
3-Bromo-4-(dimethylamino)benzonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.09
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-bromo-4-(dimethylamino)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H9BrN2/c1-12(2)9-4-3-7(6-11)5-8(9)10/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
SIGWOEVSFRVEBJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-4-dimethylamino-benzonitrile-33914.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33914.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)