Merck
AOBH990FEF7F
AOBChem
4'-Hydroxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.15
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1-[4-hydroxy-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C9H7F3O2/c1-5(13)6-2-3-8(14)7(4-6)9(10,11)12/h2-4,14H,1H3
Klucz InChI
HKRUXZJKSFFSGF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/4-hydroxy-3-trifluoromethyl-acetophenone-33190.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)