Merck
AOBH97EBAE7B
AOBChem
1,2,4-Trifluoro-3-methylbenzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.11
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1,2,4-trifluoro-3-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H5F3/c1-4-5(8)2-3-6(9)7(4)10/h2-3H,1H3
Klucz InChI
VLXRWIKZIXEYRM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/1-2-4-trifluoro-3-methylbenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/53076.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)