Merck
AOBH961DC53F
AOBChem
4-Bromo-1-fluoro-2-iodonaphthalene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
350.96
Numer MDL:
Iupac Name
4-bromo-1-fluoro-2-iodonaphthalene
Inchi Code
1S/C10H5BrFI/c11-8-5-9(13)10(12)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H
Klucz InChI
JOKATLCLNRKUFZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-1-fluoro-2-iodonaphthalene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/52341.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)