Merck
AOBH961DC50D
AOBChem
2,3-Dimethoxy-5-(methylthio)pyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.25
Numer MDL:
Iupac Name
2,3-dimethoxy-5-(methylthio)pyridine
Inchi Code
1S/C8H11NO2S/c1-10-7-4-6(12-3)5-9-8(7)11-2/h4-5H,1-3H3
Klucz InChI
LXLPTRTXNUXEPD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-3-dimethoxy-5-methylthio-pyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/49403.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)