Merck
AOBH961DC42D
AOBChem
ethyl 3-bromo-5-(methylthio)benzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.17
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 3-bromo-5-(methylthio)benzoate
Inchi Code
1S/C10H11BrO2S/c1-3-13-10(12)7-4-8(11)6-9(5-7)14-2/h4-6H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
QZHYEQNOSKRIAG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-3-bromo-5-methylthio-benzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/49136.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)