Merck
AOBH961DC3CF
AOBChem
N-cyclopropyl-4-fluoro-2-methoxybenzamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.22
Numer MDL:
Iupac Name
N-cyclopropyl-4-fluoro-2-methoxybenzamide
Inchi Code
1S/C11H12FNO2/c1-15-10-6-7(12)2-5-9(10)11(14)13-8-3-4-8/h2,5-6,8H,3-4H2,1H3,(H,13,14)
Klucz InChI
IAQLWFCCNGIAGY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/n-cyclopropyl-4-fluoro-2-methoxybenzamide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/51703.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)