Kluczowe dokumenty
AOBH961DC3AC
AOBChem
(2,5-Difluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)boronic acid
About This Item
Masa cząsteczkowa:
234.01
Numer MDL:
Iupac Name
(2,5-difluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C12H9BF2O2/c14-11-7-10(13(16)17)12(15)6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,16-17H
Klucz InChI
WCGLWALGVXFZGN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-5-difluoro-1-1-biphenyl-4-yl-boronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/51401.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)