Merck
AOBH961DC357
AOBChem
5-Bromo-N-cyclopropyl-2-fluoro-3-methoxybenzamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.12
Numer MDL:
Iupac Name
5-bromo-N-cyclopropyl-2-fluoro-3-methoxybenzamide
Inchi Code
1S/C11H11BrFNO2/c1-16-9-5-6(12)4-8(10(9)13)11(15)14-7-2-3-7/h4-5,7H,2-3H2,1H3,(H,14,15)
Klucz InChI
JGYOFUWQGICJFF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-n-cyclopropyl-2-fluoro-3-methoxybenzamide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/49431.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)