Merck
AOBH961DC24F
AOBChem
ethyl 4,5-difluoro-2-isopropoxybenzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.24
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 4,5-difluoro-2-isopropoxybenzoate
Inchi Code
1S/C12H14F2O3/c1-4-16-12(15)8-5-9(13)10(14)6-11(8)17-7(2)3/h5-7H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
XFVGKPBFXDMQCP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-4-5-difluoro-2-isopropoxybenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/48822.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)