Merck
AOBH961DC20D
AOBChem
2-chloro-5-methyl-3-(methylthio)pyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.67
Numer MDL:
Iupac Name
2-chloro-5-methyl-3-(methylthio)pyridine
Inchi Code
1S/C7H8ClNS/c1-5-3-6(10-2)7(8)9-4-5/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
MSXZANLIFQMUFS-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-5-methyl-3-methylthio-pyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/48418.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)