Merck
AOBH961DC1DD
AOBChem
(6-(Sec-butoxy)naphthalen-2-yl)boronic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.1
Numer MDL:
Iupac Name
6-sec-butoxy-2-naphthylboronic acid
Inchi Code
1S/C14H17BO3/c1-3-10(2)18-14-7-5-11-8-13(15(16)17)6-4-12(11)9-14/h4-10,16-17H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
YPRMAPNMEHYHRP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-2-methylpropoxy-2-naphthaleneboronic-acid.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22497.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)