Merck
AOBH961DC1C8
AOBChem
1-chloro-4-cyclopentylbenzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.68
Numer MDL:
Iupac Name
1-chloro-4-cyclopentylbenzene
Inchi Code
1S/C11H13Cl/c12-11-7-5-10(6-8-11)9-3-1-2-4-9/h5-9H,1-4H2
Klucz InChI
XVNUHSLYUDNRPB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-chloro-4-cyclopentylbenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/47924.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)