Merck
AOBH961DBF3B
AOBChem
(3-chloro-2,6-difluoro-5-formylphenyl)boronic acid
About This Item
Masa cząsteczkowa:
220.37
Numer MDL:
Iupac Name
(3-chloro-2,6-difluoro-5-formylphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H4BClF2O3/c9-4-1-3(2-12)6(10)5(7(4)11)8(13)14/h1-2,13-14H
Klucz InChI
DZDXGEYSMZQIKJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-chloro-2-6-difluoro-5-formylphenyl-boronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/47989.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)