Merck
AOBH961DBF05
AOBChem
Isopropyl 4-bromo-5-chloro-2-methylbenzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.57
Numer MDL:
Iupac Name
isopropyl 4-bromo-5-chloro-2-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C11H12BrClO2/c1-6(2)15-11(14)8-5-10(13)9(12)4-7(8)3/h4-6H,1-3H3
Klucz InChI
ZGDYFRFTORJZNE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/isopropyl-4-bromo-5-chloro-2-methylbenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38743.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)