Merck
AOBH94551192
AOBChem
N-cyclopropyl-2-fluoronicotinamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.18
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
N-cyclopropyl-2-fluoronicotinamide
Inchi Code
1S/C9H9FN2O/c10-8-7(2-1-5-11-8)9(13)12-6-3-4-6/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,12,13)
Klucz InChI
CWJFRRVQSMMTPJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/n-cyclopropyl-2-fluoronicotinamide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/46605.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)