Merck
AOBH9455111D
AOBChem
4-Fluoro-3-iodophenol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238
Numer MDL:
Iupac Name
4-fluoro-3-iodophenol
Inchi Code
1S/C6H4FIO/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3,9H
Klucz InChI
QMDMLMOPLZBFTC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-fluoro-3-iodophenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/45952.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)