Merck
AOBH94551101
AOBChem
Ethyl 6-fluoro-2,3-dimethoxybenzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.22
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 6-fluoro-2,3-dimethoxybenzoate
Inchi Code
1S/C11H13FO4/c1-4-16-11(13)9-7(12)5-6-8(14-2)10(9)15-3/h5-6H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
FVTNJUXEJSDGKA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-6-fluoro-2-3-dimethoxybenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/45900.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)