Merck
AOBH945510EC
AOBChem
1-Fluoro-3-methoxy-5-(methoxymethoxy)benzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.18
Numer MDL:
Iupac Name
1-fluoro-3-methoxy-5-(methoxymethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C9H11FO3/c1-11-6-13-9-4-7(10)3-8(5-9)12-2/h3-5H,6H2,1-2H3
Klucz InChI
TXCCFEQXVRZNDM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-fluoro-3-methoxy-5-methoxymethoxy-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/45566.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)