Merck
AOBH9455107E
AOBChem
2-Ethoxy-4,5-dimethylbenzaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.23
Numer MDL:
Iupac Name
2-ethoxy-4,5-dimethylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-4-13-11-6-9(3)8(2)5-10(11)7-12/h5-7H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
HRKBIAVYAFTAKH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-ethoxy-4-5-dimethylbenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38511.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)