Merck
AOBH94550FB4
AOBChem
Methyl 2-bromo-6-chloroisonicotinate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.48
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
methyl 2-bromo-6-chloroisonicotinate
Inchi Code
1S/C7H5BrClNO2/c1-12-7(11)4-2-5(8)10-6(9)3-4/h2-3H,1H3
Klucz InChI
CZRXZMDYMMNDTB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-2-bromo-6-chloroisonicotite.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35615.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)