Merck
AOBH7BADE71C
AOBChem
Methyl 6-bromo-2-chloro-3-methoxybenzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.52
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
methyl 6-bromo-2-chloro-3-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H8BrClO3/c1-13-6-4-3-5(10)7(8(6)11)9(12)14-2/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
BBWYURAZCRRIML-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-6-bromo-2-chloro-3-methoxybenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38094.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)