Merck
AOBH7BADE705
AOBChem
Ethyl 3-fluoro-2-(methylthio)benzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.26
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 3-fluoro-2-(methylthio)benzoate
Inchi Code
1S/C10H11FO2S/c1-3-13-10(12)7-5-4-6-8(11)9(7)14-2/h4-6H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
UTEOGRNMMRWQMQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-3-fluoro-2-methylthio-benzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38029.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)