Merck
AOBH7BADE6DE
AOBChem
(3-Bromo-5-chlorophenyl)(morpholino)methanone
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.57
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-(3-bromo-5-chlorobenzoyl)morpholine
Inchi Code
1S/C11H11BrClNO2/c12-9-5-8(6-10(13)7-9)11(15)14-1-3-16-4-2-14/h5-7H,1-4H2
Klucz InChI
PQHHUCXZBNRYQZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-5-chlorophenyl-morpholino-methanone.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37944.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)