Merck
AOBH7BADE6A7
AOBChem
4-Butoxy-2,6-dimethylbenzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.28
Numer MDL:
Iupac Name
4-butoxy-2,6-dimethylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C13H18O3/c1-4-5-6-16-11-7-9(2)12(13(14)15)10(3)8-11/h7-8H,4-6H2,1-3H3,(H,14,15)
Klucz InChI
FIZUEJGPZMWHHS-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-butoxy-2-6-dimethylbenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37681.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)