Merck
AOBH7BADE65E
AOBChem
Ethyl 5-bromo-2,3-difluoro-4-methoxybenzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.08
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
ethyl 5-bromo-2,3-difluoro-4-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C10H9BrF2O3/c1-3-16-10(14)5-4-6(11)9(15-2)8(13)7(5)12/h4H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
URESHCPKOBQPGV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-5-bromo-2-3-difluoro-4-methoxybenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37441.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)