Merck
AOBH7BADE101
AOBChem
2,3-Difluoro-4,5-dimethoxybenzaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.16
Numer MDL:
Iupac Name
2,3-difluoro-4,5-dimethoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8F2O3/c1-13-6-3-5(4-12)7(10)8(11)9(6)14-2/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
FMRKIWKURWEJCE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-3-difluoro-4-5-dimethoxybenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36931.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)