Merck
AOBH7BADE0FD
AOBChem
1-Chloro-2-ethoxy-4-methoxybenzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.64
Numer MDL:
Iupac Name
1-chloro-2-ethoxy-4-methoxybenzene
Inchi Code
1S/C9H11ClO2/c1-3-12-9-6-7(11-2)4-5-8(9)10/h4-6H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
GEEXZGQGSCUOEZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-chloro-2-ethoxy-4-methoxybenzene.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36924.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)