Merck
AOBH7BADDF45
AOBChem
4,6-Dibromo-3-chloro-2-methylaniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.39
Numer MDL:
Iupac Name
4,6-dibromo-3-chloro-2-methylaniline
Inchi Code
1S/C7H6Br2ClN/c1-3-6(10)4(8)2-5(9)7(3)11/h2H,11H2,1H3
Klucz InChI
VQHAPKHGUQHSCL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-6-dibromo-3-chloro-2-methylaniline.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36676.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)