Merck
AOBH7BADDF1A
AOBChem
Methyl 2-isopropoxy-1-phthoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.29
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 2-isopropoxy-1-naphthoate
Inchi Code
1S/C15H16O3/c1-10(2)18-13-9-8-11-6-4-5-7-12(11)14(13)15(16)17-3/h4-10H,1-3H3
Klucz InChI
RWIDPPUAPSVCGA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-2-isopropoxy-1-phthoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36603.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)