Merck
AOBH7BADDD7C
AOBChem
3-Chloro-2-(m-tolyl)pyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.67
Numer MDL:
Iupac Name
3-chloro-2-(m-tolyl)pyridine
Inchi Code
1S/C12H10ClN/c1-9-4-2-5-10(8-9)12-11(13)6-3-7-14-12/h2-8H,1H3
Klucz InChI
WUYWDFQNKAGEGZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-chloro-2-m-tolyl-pyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36341.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)