Merck
AOBH7BADDB74
AOBChem
3-Bromo-2-propoxybenzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.1
Numer MDL:
Iupac Name
3-bromo-2-propoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H11BrO3/c1-2-6-14-9-7(10(12)13)4-3-5-8(9)11/h3-5H,2,6H2,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
VPFMTDWWNQCBTF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-propoxybenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35150.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)