Merck
AOBH7BADDA8D
AOBChem
2-Bromo-1-ethoxy-4-isopropylbenzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.14
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-bromo-1-ethoxy-4-isopropylbenzene
Inchi Code
1S/C11H15BrO/c1-4-13-11-6-5-9(8(2)3)7-10(11)12/h5-8H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
RMDAZWMUVBWLJS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-1-ethoxy-4-isopropylbenzene.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22030.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)