Merck
AOBH7BADDA60
AOBChem
3,6-Difluoro-2-(methylthio)phenol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.19
Numer MDL:
Iupac Name
3,6-difluoro-2-(methylthio)phenol
Inchi Code
1S/C7H6F2OS/c1-11-7-5(9)3-2-4(8)6(7)10/h2-3,10H,1H3
Klucz InChI
IHXLAHBDLASRJB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-6-difluoro-2-methylthio-phenol.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37168.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)