Merck
AOBH3CD9F254
AOBChem
5-(2,4-Difluorophenyl)oxazole
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.14
Numer MDL:
Iupac Name
5-(2,4-difluorophenyl)oxazole
Inchi Code
1S/C9H5F2NO/c10-6-1-2-7(8(11)3-6)9-4-12-5-13-9/h1-5H
Klucz InChI
SJJZRCYFIXJTNO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-2-4-difluorophenyl-oxazole.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35829.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)