Merck
AOBH3CD9F1A9
AOBChem
Isopropyl 4-bromobenzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.1
Numer MDL:
Iupac Name
isopropyl 4-bromobenzoate
Inchi Code
1S/C10H11BrO2/c1-7(2)13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-7H,1-2H3
Klucz InChI
RTXXREYZBOONJV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/isopropyl-4-bromobenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35697.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)