Merck
AOBH3CD9F18A
AOBChem
Methyl 2,3-difluoro-4-(methylthio)benzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.22
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
methyl 2,3-difluoro-4-(methylthio)benzoate
Inchi Code
1S/C9H8F2O2S/c1-13-9(12)5-3-4-6(14-2)8(11)7(5)10/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
DCSZSYYWZMKPKG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-2-3-difluoro-4-methylthio-benzoate.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35565.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)