Merck
AOBH3CD9F148
AOBChem
5-(3-bromo-5-methoxyphenyl)oxazole
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.08
Numer MDL:
Iupac Name
5-(3-bromo-5-methoxyphenyl)oxazole
Inchi Code
1S/C10H8BrNO2/c1-13-9-3-7(2-8(11)4-9)10-5-12-6-14-10/h2-6H,1H3
Klucz InChI
HXUAOTGPDWGESU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-3-bromo-5-methoxyphenyl-oxazole.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35990.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)