Merck
AOBH3CD9F113
AOBChem
5-(4-Bromo-3-chloro-2-methylphenyl)oxazole
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.53
Numer MDL:
Iupac Name
5-(4-bromo-3-chloro-2-methylphenyl)oxazole
Inchi Code
1S/C10H7BrClNO/c1-6-7(9-4-13-5-14-9)2-3-8(11)10(6)12/h2-5H,1H3
Klucz InChI
RHSWOBRYPAVEKD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-4-bromo-3-chloro-2-methylphenyl-oxazole.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35832.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)