Merck
AOBH303767C5
AOBChem
2,3-Dibromo-6-fluorobenzyl alcohol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.92
Numer MDL:
Iupac Name
(2,3-dibromo-6-fluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H5Br2FO/c8-5-1-2-6(10)4(3-11)7(5)9/h1-2,11H,3H2
Klucz InChI
LEWOZJXFWAMFSG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-3-dibromo-6-fluorobenzyl-alcohol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35399.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)